Learn More
Platino, 10 % en polvo de carbón activado, estándar, reducido, nominalmente, 50 % agua húmeda, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11304447
Platino, 10 % en polvo de carbón activado, estándar, reducido, nominalmente, 50 % agua húmeda, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304447
5 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Código de producto. 11304447
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038325.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Platinum is used in catalytic converters, laboratory equipment, electrical application and electrodes, platinum resistance thermometers, dentistry equipment, and jeweler. It is also used in glass fiber applications, chemical processing, off-road vehicles and fuel cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Hidrogenación en anillo aromático, aldehídos alifáticos y cetonas a alcoholes, conversión de -CH=CH- a -CH2-CH2-
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-6-6
Número MDL MFCD00011179
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
Nombre de nota 10% on activated carbon powder, Standard, reduced, nominally 50% water wet
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in aqua regia.. Insoluble in water and acid.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteX14K034 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/10/2024 Catalog Number038325.22,038325.06,038325.14
Número de loteT31K032 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/08/2024 Catalog Number038325.22,038325.06,038325.14
Número de loteR16I001 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/06/2022 Catalog Number038325.22,038325.06,038325.14
Número de loteE12P29 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number038325.22,038325.06,038325.14
Número de loteH15R021 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number038325.22,038325.06,038325.14
RUO – Research Use Only
Título del producto
Platino, 10 % en polvo de carbón activado, estándar, reducido, nominalmente, 50 % agua húmeda, Thermo Scientific Chemicals >