Learn More
Gasa de platino, malla 52 tejida a partir de alambre de 0,1 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11301368
Gasa de platino, malla 52 tejida a partir de alambre de 0,1 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11301368
25 x 25 mm
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
50 x 75 mm
75 x 75 mm
100 x 100 mm
Código de producto. 11301368
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010283.FF
Solicitar formato a granel o personalizado
Se utiliza como agente catalítico en el procesamiento de ácido nítrico, fertilizantes, fibras sintéticas y otros materiales.La industria petrolera utiliza el metal en forma de gasa en el refinado de crudo.
It is used as a catalytic agent in the processing of nitric acid, fertilizers, synthetic fibers, and a variety of other materials. The petroleum industry uses the metal in gauze form in crude oil refining.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-06-4
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum gauze
Cantidad 25 x 25 mm
Información de solubilidad Insoluble in water. Dissolves in aqua regia
Porcentaje de pureza 99.9%
Tamaño de malla 52 Mesh
Envase Envasado al vacío
Formulario ≈0,47g/25x25 mm,tela de alambre
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteY05K008 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/11/2024 Catalog Number010283.FF,010283.GH,010283.FI,010283.M@,010283.FL
Número de loteS14K031 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/07/2024 Catalog Number010283.FF,010283.GH,010283.FI,010283.M@,010283.FL
Número de loteS14K030 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/07/2024 Catalog Number010283.FF,010283.GH,010283.FI,010283.M@,010283.FL
Número de loteQ04K037 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/04/2024 Catalog Number010283.FF,010283.GH,010283.FI,010283.M@,010283.FL
Número de loteW25E092 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/01/2024 Catalog Number010283.FF,010283.GH,010283.FI,010283.M@,010283.FL
RUO – Research Use Only
Título del producto
Gasa de platino, malla 52 tejida a partir de alambre de 0,1 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >