Learn More
Alambre de platino, 0,25 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15466735
Alambre de platino, 0,25 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15466735
25 cm
Click to view available options
Cantidad:
25 cm
50 cm
100 cm
Código de producto. 15466735
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045093.BU
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: Aprox. 1,05 g/m
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-06-4
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
Color Blanco
Aspecto Silvery white wire
Densidad 21.45g/cm3 at 20°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis)
Cantidad 25 cm
Olor Odorless
Formulario Alambre, ≈1,05g/m
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteY19K019 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/12/2024 Catalog Number045093.BY,045093.BW,045093.BU
Número de loteX30K035 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/11/2024 Catalog Number045093.BY,045093.BW,045093.BU
Número de loteT06I076 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/07/2022 Catalog Number045093.BY,045093.BW,045093.BU
Número de loteQ22H061 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number045093.BY,045093.BW,045093.BU
Número de loteK23W021 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number045093.BY,045093.BW,045093.BU
RUO – Research Use Only
Título del producto
Alambre de platino, 0,25 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >