Learn More
Alambre de platino, 0,1 mm de diámetro, 99,997 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Premion™ Código de producto.: 11371518
Alambre de platino, 0,1 mm de diámetro, 99,997 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Código de producto. 11371518
1 m
Click to view available options
Cantidad:
1 m
5 m
Código de producto. 11371518
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010959.G1
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-06-4
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
Color Blanco
Aspecto Silvery white wire
Densidad 21.45g/cm3 at 20°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.997% (Metals basis)
Cantidad 1 m
Olor Odorless
Formulario Alambre, ≈0,17 g/m
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteY07K010 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2024 Catalog Number010959.G1,010959.G5
Número de loteR07K004 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/05/2024 Catalog Number010959.G1,010959.G5
Número de loteW22J028 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/10/2023 Catalog Number010959.G1,010959.G5
Número de loteNM66155 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number010959.G1,010959.G5
Número de loteNM63419 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number010959.G1,010959.G5
RUO – Research Use Only
Título del producto
Alambre de platino, 0,1 mm de diámetro, 99,997 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Premion™ >