Learn More
Palintest™ Kit de bolsillo
Kit en un práctico embalaje que contiene reactivos en comprimido y todos los accesorios necesarios para pruebas basadas en color visual. Palintest™; el kit de bolsillo es asequible y fácil de utilizar.
Marca: Palintest™ PK165
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Reactivos en comprimido y accesorios incluidos en el kit.
- Prueba colorimétrica.
Especificaciones
QAC (Quatest) | |
50 | |
50 pruebas |
Todos los reactivos y accesorios | |
De 0 a 500 mg/l | |
Kit de prueba |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Palintest™ Kit de bolsillo > Intervalo: De 0 a 500 mg/l.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido