missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Podocin Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen PA537904
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
This antibody is predicted to react with cow based on sequence homology.
Podocin Polyclonal antibody specifically detects Podocin in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Podocin | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
Nphs2 | |
AI790225; nephrosis 2 homolog, podocin; nephrosis 2 idiopathic steroid-resistant (podocin); nephrosis 2, idiopathic, steroid-resistant; nephrosis 2, idiopathic, steroid-resistant (podocin); nephrosis 2, podocin; NPHS2; NPHS2 podocin; NPHS2 stomatin family member, podocin; NPHS2, podocin; PDCN; podocin; SRN1 | |
Goat | |
Antigen affinity chromatography | |
RUO | |
170484, 7827 | |
-20°C | |
Liquid |
Western Blot | |
0.5 mg/mL | |
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Q91X05, Q9NP85 | |
Nphs2 | |
Peptide with sequence C-SPSKPVEPLNPKK, from the C-terminus of NPHS2 | |
100 μg | |
Primary | |
Human, Mouse | |
Antibody | |
IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Podocin Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μg; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido