Learn More
Thermo Scientific™ Precision™ General Purpose Baths PROMO
Thermo Scientific Precision™ General Purpose Baths are designed to maintain water temperature from ambient to 100°C
Marca:  Thermo Scientific™ TSGP28PMO5
4136.97 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24307" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16285131
  • 5004.90€ / 1 unidad
Fecha estimada de envío: 03-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Recupere un valioso espacio en la mesa de trabajo gracias a su tamaño reducido, en comparación con los modelos anteriores
  • El controlador avanzado del microprocesador se ha diseñado para ofrecer mayor funcionalidad
  • Proteja su trabajo con alarmas sonoras
  • Guarde fácilmente los parámetros más usados con cuatro preajustes de temperatura
  • Funcionamiento y monitorización sencillos con pantalla gráfica basada en iconos
  • El diseño con bisagras mejorado permite trabajar con la tapa abierta y facilita la retirada de la tapa
  • Ayudan a evitar daños en el baño y el sobrecalentamiento con protección en caso de nivel bajo de líquido
  • Simplifique el funcionamiento con drenaje de desconexión rápida en los modelos de 10, 20 y 28 l y modelos dobles
  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
Baño de agua de uso general de 28 L
UL, CE
LCD monocromática
Exterior con recubrimiento de polvo epoxi
4
±0.2°C
11,7 x 19,7 x 7,9 in (297 x 500 x 200 mm)
50/60 Hz
Digital
28 L
Ambiente hasta 100°C
24 litros de perlas térmicas
Precisión GP 28
±0,1 °C
15,4 x 21,8 x 11,1 in (392 x 555 x 282 mm)
100-115 V/200-230 V
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Precision™ General Purpose Baths PROMO > 28 l