Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Polarization Filter Set for Ring Light
This Polarization Filter Set for Ring Light provides contrast with polarized light by using a polarizing and analyzing filter within the beam path. Assists in providing contrast with Stereo Microscopy to help identify inner structure materials or metal particles within others.
361.08€ - 488.00€
Especificaciones
Tipo | Filtro |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Iluminación para esteromicroscopía |
Para utilizar con (equipo) | Luz con fibra óptica |
Incluye | Polarizador y analizador |
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10516722
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
158430 |
Diámetro: 66 mm DI |
488.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10359600
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
158440 |
Diámetro: 58 mm DI |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Polarization Filter Set for fiber optic Ring Light.
- Fits inside diameters of 58 or 66 mm.
- Includes polarizer and analyzer.
- For use with fiber optic Ring Light.
Especificaciones
Filtro | |
Iluminación para esteromicroscopía | |
Luz con fibra óptica | |
Polarizador y analizador |