Learn More
Kartell™ Frascos graduados de cuello estrecho de la serie 300Plastilab™ Código de producto.: 10102861
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Kartell™ Frascos graduados de cuello estrecho de la serie 300Plastilab™
Código de producto. 10102861
1000 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
125 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Código de producto. 10102861
Marca: Kartell™ 0032500
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dispone de doble sellado con tapa de inserción para garantizar la estanqueidad.
Incluyen doble sellado con tapón de inserto para garantizar la estanqueidad.
  • Fabricados en polietileno
  • Los rebordes inclinados reducen la tendencia a los depósitos de residuos
  • Sin fugas con tapón de fácil agarre
  • Los puntos de marcado del reborde y la tapa garantizan un cierre a prueba de manipulaciones
  • Adecuado para almacenar alimentos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material LDPE
ID de cuello (métrico) 33 mm
Graduaciones 100 ml
Certificaciones/conformidad CE 1935/2004, CE 10/2011
Graduated Sí
Boca Estrecha
Tipo de producto Frasco de cuello estrecho
Tipo de tapón Tapón de inserto
Título del producto
Kartell™ Frascos graduados de cuello estrecho de la serie 300Plastilab™ >