Learn More
Eppendorf™ Polypropylene Adaptor
Marca:  Eppendorf™ 4960800058
9.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10738052
  • 9.65€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Adaptador
Rosca de frasco de 32 a 28 mm
De 32 a 28 mm
Polipropileno
1 unidad
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Eppendorf™ Polypropylene Adaptor > Para rosca de frasco de 32 a 28 mm