Learn More
Fisherbrand™ Adaptador para puntas de dispensador
Adaptador fabricado en polipropileno para puntas dispensadoras 25/50 ml, ideal para la mayoría de los entornos de investigación, científicos y de laboratorio.
Marca: Fisherbrand™ 702638
33.70 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
- Adaptador para puntas de dispensador de 25/50 ml
- No estéril
- Cantidades de 10
Especificaciones
De 25 a 50 ml | |
No estéril | |
Polipropileno |