Learn More
Kartell™ Tubos desechables de polipropileno
Fabricadas con polipropileno. Los tubos desechables de polipropileno Kartell™ están diseñados con un fondo redondo o cónico sin borde para su uso la centrifugación de laboratorio.
Marca: Kartell™ 8810800
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Polipropileno
- Certificaciones CE e IVD
- Máx. máx.: 3500 xg
Especificaciones
CE IVD | |
Sí | |
11,5 mm |
3 mL | |
Polipropileno | |
Coagulómetro |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Kartell™ Tubos desechables de polipropileno >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido