Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Fire emergency telephone
Señal conforme a ISO 7010.
5.90€ - 19.90€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
---|---|
Material | Polipropileno |
Cantidad | 1 unidad |
Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
Grosor | 1,501 mm |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15614427
|
Brady™
817840 |
100 mm | 100 mm |
5.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15624427
|
Brady™
817841 |
148 mm | 148 mm |
9.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15634427
|
Brady™
817842 |
200 mm | 200 mm |
10.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15644427
|
Brady™
817843 |
250 mm | 250 mm |
14.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15654427
|
Brady™
817845 |
315 mm | 315 mm |
14.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15664427
|
Brady™
817846 |
400 mm | 400 mm |
19.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Polypropylene
- For indoor and outdoor use
Especificaciones
ISO 7010 | |
1 unidad | |
1,501 mm | |
Cuadrada | |
Blanco sobre rojo |
Polipropileno | |
Interiores y exteriores | |
De -40 °C a 120 °C | |
Globales |