Learn More
Equip Labo™ Campana extractora de laboratorio de polipropileno
Complete, robusta y fiable campana extractora de laboratorio fabricada de material de polipropileno.
6105.00€ - 6655.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Campana extractora de laboratorio |
---|---|
Tipo de iluminación | Tubo fluorescente |
Material | Polipropileno |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12576606
|
Equip Labo™
2654 |
120 cm |
6105.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12596606
|
Equip Labo™
2656 |
180 cm |
6485.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12556186
|
Equip Labo™
2663 |
150 cm |
6655.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Dimensiones de 180 x 80 x 155 cm
- Panel posterior en polipropileno más resistente a productos químicos
- Debe conectarse a la rejilla un canalón para la recuperación de condensados.
- descarga
- Campana extractora fabricada de material de polipropileno
Especificaciones
Campana extractora de laboratorio | |
Tubo fluorescente | |
Polipropileno | |
1 unidad |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Equip Labo™ Campana extractora de laboratorio de polipropileno