Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Embudo de polipropileno para polvo
Embudo para polvo de polipropileno: especialmente diseñado para transferir polvos con un tubo ancho para un llenado sin obstrucciones
Marca:  Bel-Art™ SP Scienceware™ H14660-0100
34.66 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15575604
  • 36.48€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Fabricados en plástico de polipropileno con un ángulo de 60°
  • Esterilizable en autoclave con vapor a 121 °C
Especificaciones
Especificaciones
10,0 cm
Esterilizable en autoclave
3,25 in
248 mL
3,94 in
Embudo para polvo
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Bel-Art™ SP Scienceware™ Embudo de polipropileno para polvo > Capacidad: 248mL