Learn More
Kartell™ Gradillas para tubos de ensayo universales de polipropileno Plastilab™
Su diseño especial permite incubar las muestras a la misma temperatura.
Marca: Kartell™ 0056603
196.65 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Su diseño especial permite incubar las muestras a la misma temperatura.
- Esterilizable en autoclave a 121 °C
- Amplia capacidad
- Se puede utilizar en seco o en húmedo en baños de agua
- No se pudre, oxida ni se deforma
- Referencia de cuadrícula alfanumérica en el nivel superior para facilitar la identificación
- Código de colores para trabajos de baño
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
Blanco | |
Polipropileno | |
Sí, cuando está vacía | |
1 Paq. | |
246 mm | |
20 mm |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos (20 mm) | |
40 | |
Se puede utilizar en seco, húmedo, en baños de agua | |
40 | |
20 mm |
Título del producto
Kartell™ Gradillas para tubos de ensayo universales de polipropileno Plastilab™ > Admite 40 tubos de ensayo; color: Blanco; diámetro: 20 mm; Cantidad: Paquete de 1
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido