Learn More
Sampling Systems™ PharmaScoop™ Desechable SteriWare™
Fabricadas en una sala limpia de clase 100 000 para garantizar su higiene. Las cucharas Pharma desechables de poliestireno Sampling Systems™ se envasan individualmente y no requieren una limpieza cara ni validación de limpieza.
Marca: Sampling Systems™ 8045A-60S
Descripción
Características principales:
- Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
- Envasadas individualmente en un embalaje ultra-resistente con diseño fácil de abrir
- Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Gran variedad de diferentes tamaños disponibles
- También disponible en HDPE, PP y otros colores
¿Por qué usar un dispositivo desechable SteriWare™ PharmaScoop™?
- Correctas GMP - Es una buena práctica de fabricación (GMP) para mantener sus manos fuera del producto tanto como sea posible. De acuerdo con esto, hemos colocado el mango ergonómico en lo alto de la cuchara.
- Fabricación de salas limpias - Todas las PharmaScoops™ SteriWare™ se moldean, inspeccionany envasan en salas limpias clase 100 000.
- Sin contaminación cruzada - Todos™ los dispositivos SteriWare pueden usarse directamente desde la bolsa.
- Sin limpieza - A diferencia de una cuchara reutilizable, puede utilizar un producto SteriWare™ de inmediato. Esto elimina la necesidad de una costosa validación de limpieza.
- Alta calidad - Nuestros™ productos SteriWare se fabrican/moldean/envasan en una sala limpia clase 100,000 en Inglaterra. Para más información, consulte el Certificado de conformidad y la Hoja de Especificaciones técnicas del producto.
- Documentación completa - Podemos proporcionar documentación completa específica de lote para todos™ los productos SteriWare. Esto incluye los certificados de conformidad y el Certificado de irradiación (si procede). El número de lote está claramente impreso en cada bolsa y caja.
- Rentable - Eliminar la necesidad de limpieza validación al cambiar a un dispositivo SeriWare™ ahorra tiempo y dinero.
- Disponible estéril - La mayoría™ de los productos SteriWare están disponibles pre-esterilizados por Gamma o Electron Beam a SAL10-6. Consulte la hoja de especificaciones para obtener más información.
Especificaciones
Cuchara Pharma | |
60 mL | |
Estéril | |
Aceptable por la FDA, cumple las normas CFR 177.1640 y las normas UE 10/2011 | |
178 mm | |
49 mm |
Poliestireno | |
Sí | |
Blanco | |
Utilizado por empresas industriales y farmacéuticas | |
106 mm |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
120242 | Certificado de conformidad | 27/02/2025 | 8045A-60S |
120243 | Certificado de conformidad | 31/01/2025 | 8045A-60S |
120306 | Certificado de conformidad | 27/01/2025 | 8045A-60S |
119220 | Certificado de conformidad | 25/11/2024 | 8045A-60S |
120779 | Certificado de conformidad | 20/11/2024 | 8045A-60S |