Learn More
Sampling Systems™ PharmaScoop™ Desechable SteriWare™
Fabricadas en una sala limpia de clase 100 000 para garantizar su higiene. Las cucharas Pharma desechables de poliestireno Sampling Systems™ se envasan individualmente y no requieren una limpieza cara ni validación de limpieza.
Marca: Sampling Systems™ 8045A-125S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
- Envasadas individualmente en un embalaje ultra-resistente con diseño fácil de abrir
- Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Gran variedad de diferentes tamaños disponibles
- Buenas prácticas de fabricación (GMP) para mantener sus manos fuera del producto tanto como sea posible
- Se ha colocado el mango ergonómico en lo alto de la pala
- Sin contaminación cruzada
- No requiere limpieza
Especificaciones
Cuchara Desechable | |
Embolsadas individualmente | |
Sí | |
Blanco |
Poliestireno | |
125 mL | |
Estéril |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
120249 | Certificado de conformidad | 05/03/2025 | 8045A-125S |
120247 | Certificado de conformidad | 11/11/2024 | 8045A-125S |
120050 | Certificado de conformidad | 23/10/2024 | 8045A-125S |
118522 | Certificado de conformidad | 19/06/2024 | 8045A-125S |
120050 | Certificado de análisis | 15/10/2024 | 8045A-125S |
Título del producto
Sampling Systems™ PharmaScoop™ Desechable SteriWare™ > Capacidad (sistema métrico): 125 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido