Learn More
Nitritex™ Alfombrilla adhesiva de poliuretano
Mantenga a raya la suciedad, el polvo y las bacterias en entornos de laboratorio controlados con la alfombrilla adhesiva de poliuretano Nitritex™.
Marca:  Nitritex™ STW2645
119.15 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15268318
  • 189.00€ / paquete de 4
Fecha estimada de envío: 28-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Alfombrillas para su uso en entornos de laboratorio controlados
  • Rectangulares
  • Poliuretano
  • Blanca o azul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ISO 9001:2015.
30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja
Poliuretano
26 x 45 pulg
Blanco
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Nitritex™ Alfombrilla adhesiva de poliuretano > Tamaño: 45,72 x 114,3 cm (26 x 45 pulg.), blanca