Learn More
Brady™ Polyvinylfluoride Labels for M611, BMP61 and BMP71
Polyvinylfluoride labels for use with Thermal Transfer Portable Printers.
68.54€ - 211.74€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
Acabado | Mate |
Material | PVF |
Print Technology | Thermal Transfer |
Código de producto | Marca | Color | Altura (métrico) | Forma | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Altura (métrico) | Forma | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11539023
|
Brady™
018609 |
White | 5.1 mm | Rectángulo | 16.5 mm | N/A | |||
11529023
|
Brady™
018608 |
White | 6.4 mm | Rectángulo | 19.1 mm | N/A | |||
11599023
|
Brady™
018615 |
White | 7 mm | Rectángulo | 25.4 mm | N/A | |||
11509033
|
Brady™
018616 |
White | 12.7 mm | Rectángulo | 38.1 mm | N/A | |||
11569043
|
Brady™
018634 |
White, Transparent | 25.4 mm | Square | 25.4 mm | N/A | |||
11579023
|
Brady™
018613 |
Yellow | 34.9 mm | Rectángulo | 38.1 mm | N/A | |||
11579043
|
Brady™
018635 |
White, Transparent | 38.1 mm | Rectángulo | 25.4 mm | N/A | |||
11589043
|
Brady™
018636 |
White, Transparent | 63.5 mm | Rectángulo | 25.4 mm | N/A | |||
Descripción
- For TLS2200™ and TLS PC Link™ Thermal Transfer Portable Printers
- TLS2200™ parts can also be printed on BMP™71 Label Printer provided roll adapter (M71-ADAPT) is used
- TEDLAR™ is a registered trademark of DuPont™
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Mate | |
Thermal Transfer | |
BMP™61, BMP™71 e impresoras de etiquetas móviles BradyPrinter M611, TLS 2200™ y sistemas de etiquetado térmico TLS-PC LINK™ |
Permanent Acrylic | |
PVF | |
No estéril | |
1 |