Learn More
Haldenwanger™ Mortero con boquilla de porcelana
Utilice estos morteros para una gran variedad de aplicaciones de laboratorio. Los morteros con boquilla de porcelana Haldenwanger™ están fabricados con porcelana optimizada para laboratorio.
42.49€ - 930.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Mortero |
---|---|
Material | Porcelana |
Incluye | Con boquilla |
Tipo | Mortero |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12393328
|
Haldenwanger™
L 55/15/RAUH |
330mm | Con boquilla | N/A | N/A | N/A | |||||
12373328
|
Haldenwanger™
L 55/8/RAUH |
180mm | Con boquilla |
256.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12363328
|
Haldenwanger™
L 55/6A/RAUH |
150mm | Con boquilla |
116.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12383328
|
Haldenwanger™
L 55/11/RAUH |
250mm | Con boquilla |
729.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10720603
|
Haldenwanger™
L 55/5/GLASIERT |
130mm | Con boquilla |
87.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10403925
|
Haldenwanger™
L 55/0A/GLASIERT |
65mm | Con boquilla |
42.49€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Incluye boquilla para facilitar el vertido
- Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Mortero | |
Porcelana | |
Con boquilla | |
Mortero |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Haldenwanger™ Mortero con boquilla de porcelana