Learn More
Potasio, 98 %, trozos, en aceite mineral, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10210903
Potasio, 98 %, trozos, en aceite mineral, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10210903
50 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de plástico en lata
Tambor de plástico
Código de producto. 10210903
Marca: Thermo Scientific Acros 223860500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-09-7
Fórmula molecular K
Peso molecular (g/mol) 39.10
Número MDL MFCD00133776
Clave InChI ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kalium, potassium, metal, potassium, liquid alloy, unii-rwp5ga015d, rwp5ga015d, hsdb 698, monopotassium, potasio, mono-potassium, atomMostrar másMostrar menos
PubChem CID 5462222
ChEBI CHEBI:26216
Nombre IUPAC potasio
SMILES [K]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium
Color Gris
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal K
Cantidad 50 g
Fieser 01,905; 06,274; 12,400; 13,170; 14,308; 15,269
Índice Merck 15, 7725
Formula Weight (peso de la fórmula) 39.1
Envase Frasco de plástico
Formulario Trozos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467815 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number223860500,223861000,223860100,223865000
Número de loteA0463550 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/06/2024 Catalog Number223860500,223861000,223860100,223865000
Número de loteA0458916 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/12/2023 Catalog Number223860500,223861000,223860100,223865000
Número de loteA0453046 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/05/2023 Catalog Number223860500,223861000,223860100,223865000
Número de loteA0449214 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/01/2023 Catalog Number223860500,223861000,223860100,223865000
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium, cubes, stored in mineral oil
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium
RUO – Research Use Only
Título del producto
Potasio, 98 %, trozos, en aceite mineral, Thermo Scientific Chemicals >