Learn More
Fosfato de dihidrógeno de potasio, Burdick & Jackson™ Código de producto.: 15944888
Fosfato de dihidrógeno de potasio, Burdick & Jackson™
Código de producto. 15944888
1 kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 15944888
Marca: Honeywell-Burdick and Jackson 304071KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. P.a., reactivo ISO, reactivo de farmacopea europea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición Decomposes on heating.
Nombre del producto químico o material Potassium dihydrogen phosphate
Punto de fusión 253°C
CAS 7778-77-0
Color Incolora
pH 4.2 to 4.5 (20°C)
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular H2KO4P
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno de potasio
Peso molecular (g/mol) 136.08
Envase Frasco de plástico
Título del producto
Fosfato de dihidrógeno de potasio, Burdick & Jackson™ >