Learn More
Yodura de potasio, reactivo ACS, ≥99,0 %, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
25 kg
Descripción
Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium iodide |
CAS | 7681-11-0 |
Cantidad | 25 kg |
Fórmula molecular | IK |
Clave InChI | NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | [K+].[I-] |
Nombre IUPAC | yoduro de potasio |
Peso molecular (g/mol) | 166.00 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Título del producto
Yodura de potasio, reactivo ACS, ≥99,0 %, Honeywell Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido