Learn More
Potassium iodide, Puriss., meets analytical spec. of Ph. Eur. BP, USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15650670
Potassium iodide, Puriss., meets analytical spec. of Ph. Eur. BP, USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15650670 Tienda Honeywell Fluka Productos
6 x 1 kg
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
6 x 250 g
25 kg
50 kg
6 x 1 kg
Código de producto. 15650670
Marca: Honeywell-Fluka 031246X1KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss., meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-11-0
Fórmula molecular IK
Peso molecular (g/mol) 166.003
Número MDL MFCD00011405
Clave InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nombre IUPAC potasio; yoduro
SMILES [K+].[I-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1,323°C
Nombre del producto químico o material Potassium iodide
Nombre de nota Puriss., meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 6 x 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0 to 100.5%
Fórmula lineal KI
Formula Weight (peso de la fórmula) 166
Grado puriss.
Pérdida por secado max. 0.5%
Envase Frasco de polietileno
Densidad 3.12 g/cm3
Título del producto
Potassium iodide, Puriss., meets analytical spec. of Ph. Eur. BP, USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), Honeywell Fluka™ >