Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato de potasio, monobásico, +99 %, para bioquímica
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium phosphate, monobasic |
Punto de fusión | 253.0°C |
Cantidad | 500 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Fórmula lineal | KH2PO4 |
Índice Merck | 15,778 |
Información de solubilidad | (10% in water) Clear colorless |
Nombre IUPAC | fosfato de dihidrógeno de potasio |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.09 |
Porcentaje de pureza | ≥99% |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467671 | Certificado de análisis | 30/01/2025 | 212590025,212595000 |
A0458976 | Certificado de análisis | 20/12/2023 | 212590025,212595000 |
A0399560 | Certificado de análisis | 14/12/2022 | 212590025,212595000 |
A0411831 | Certificado de análisis | 13/12/2022 | 212590025,212595000 |
A0414373 | Certificado de análisis | 13/12/2022 | 212590025,212595000 |