Learn More
Terc-butóxido de potasio, 98+ %, puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11914611
Terc-butóxido de potasio, 98+ %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11914611
2.5 kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Código de producto. 11914611
Marca: Thermo Scientific Acros 168880025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 865-47-4
Fórmula molecular C4H9KO
Peso molecular (g/mol) 112.21
Clave InChI LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buokMostrar másMostrar menos
PubChem CID 23665647
Nombre IUPAC potasio;2-metilpropan-2-olato
SMILES CC(C)(C)[O-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium tert-Butoxide
Punto de fusión 240.0°C to 258.0°C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3)3COK
Cantidad 2.5 kg
Fieser 01,911; 02,336; 03,233; 04,399; 05,544; 06,477; 08,407; 09,380; 10,323; 11,432; 12,97; 14,264; 17,289
Información de solubilidad Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, slightly soluble in diethyl ether, benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.21
Porcentaje de pureza 98+%
Grado Pure
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0470645 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/04/2025 Catalog Number168880250,168881000,168880025,168885000,168880050
Número de loteA0463889 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number168880250,168881000,168880025,168885000,168880050
Número de loteA0463889 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/06/2024 Catalog Number168880250,168881000,168880025,168885000,168880050
Número de loteA0462837 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/05/2024 Catalog Number168880250,168881000,168880025,168885000,168880050
Número de loteA0458873 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/01/2024 Catalog Number168880250,168881000,168880025,168885000,168880050
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium tert-butoxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H252-Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; puede inflamarse.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium tert-butoxide
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Terc-butóxido de potasio, 98+ %, puro, Thermo Scientific Chemicals >