Learn More
Sampling Systems™ Lanza de polvo
Tomamuestras versátil que puede usarse horizontalmente a través de una bolsa o verticalmente para tomar muestras de tambores, barriles, súper sacos y más. La Lanza de Polvo Sampling Systems™ es un muestreador a granel de sección transversal para polvos cohesivos que se puede utilizar para tomar muestras de gran volumen de polvos cohesivos.
Marca:  Sampling Systems™ 2250A-1000
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15899311
  • 307.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Fabricado en acero inoxidable 316L
  • Muestras discretas multinivel
Especificaciones
Especificaciones
Lanza de polvo
300 mL
900 mm
Acero inoxidable (316L)
1030 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sampling Systems™ Lanza de polvo > Longitud: 1030 mm