Learn More
Miele Professional™ Cestillo superior
Cesta superior para el alojamiento óptimo de tubos de centrífuga, frascos o tubos de ensayo, por ejemplo
Marca:  Miele Professional™ 3807480
3149.67 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10284101
  • 3550.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Equipado con 96 boquillas de inyección
  • Equipado con conexión para secado con aire caliente
  • Espacio libre vertical: 170 mm
  • La dispensación de polvos no es posible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Espacio libre de la unidad de inyección
Tubos de centrífuga, viales, tubos de ensayo para colectores de fracciones o tubos de automuestreador
531 mm
475 mm
Cestillo superior
1 unidad
260 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Miele Professional™ Cestillo superior > Incluye: 96 boquillas de inyección