Learn More
Sartorius Dispensador de parte superior de frascos Prospenser Plus
Dispensadores de parte superior de frasco de alta calidad con resistencia química superior. El dispensador para frascos Sartorius Prospenser Plus es seguro, cómodo y personalizable, lo que lo hace ideal para una amplia gama de necesidades de dispensación.
856.00€ - 1410.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Dispensador para parte superior de frascos Propenser Plus |
---|---|
Ángulo | 360° Rotating Dispensing Head |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Color | Gray and White |
Material | Borosilicate Glass |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Incrementos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Incrementos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15735595
![]() |
Sartorius
LH-723070 |
De 0,2 a 1 ml | 0,05 mL |
856.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15755595
![]() |
Sartorius
LH-723072 |
De 1 a 5 ml | 0,10 mL |
856.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15745595
![]() |
Sartorius
LH-723071 |
De 0,4 a 2 ml | 0,05 mL |
856.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15765595
![]() |
Sartorius
LH-723073 |
De 2 a 10 ml | 0,25 ml |
856.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15775595
![]() |
Sartorius
LH-723074 |
De 5 a 30 ml | 0,5 ml |
1300.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15785595
![]() |
Sartorius
LH-723075 |
De 10 a 60 ml | 1,0 mL |
1410.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- High chemical and thermal resistance due to ceramic piston, glass cylinder, and highly resistant fluoroplastic parts
- Incremental volume setting ensures accurate and repeatable results
- Smooth and light to operate
- Easy to attach aspiration tube with secure threaded connection
- Media recirculation system allows unused media to be recovered from device and returned to bottle
- - 360° rotating dispensing head
- Universal connector at back of unit for drying tubes and filters
- User-replaceable valves
- Fully autoclavable
- Available in volume range from 0.2 to 60mL
Specifications
- Autoclavability: Fully autoclavable (121°C, 20 min., 1 bar/100 kPa)
- Threaded Bottle Fitting: A45
- Length: 173mm (5mL)
- Bottle Adapters Included: A32, A38, S40
- Weight: 388g (5mL)
Materials
- Piston: Highly pure AI2O3-ceramic (99.7%)
- Cylinder: Borosilicate glass 3.3
- Valve block: Halar (ECTFE)
- Valve ball: Borosilicate glass 3.3
- Valve seat: Borosilicate glass 3.3
- Valve spring: Hastelloy (99.7%)
Storage
Store at 0° to 40°C
Garantía
Dos años
Especificaciones
Dispensador para parte superior de frascos Propenser Plus | |
Esterilizable en autoclave | |
Borosilicate Glass | |
Adaptadores para frascos A32, A38, S40 | |
0.20% | |
4°C to 50°C | |
175 mm, (5 ml) |
360° Rotating Dispensing Head | |
Gray and White | |
Dispensing | |
0.60% | |
39.2°F to 122°F | |
2 años |