Learn More
Sartorius Dispensador de parte superior de frascos Prospenser Plus
Dispensadores de parte superior de frasco de alta calidad con resistencia química superior. El dispensador para frascos Sartorius Prospenser Plus es seguro, cómodo y personalizable, lo que lo hace ideal para una amplia gama de necesidades de dispensación.
Marca: Sartorius LH-723073
463.99 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
- Alta resistencia química y térmica debido al pistón cerámico, al cilindro de vidrio y a las piezas fluoroplásticas altamente resistentes
- La configuración gradual de volumen garantiza resultados precisos y repetibles
- Funcionamiento suave y ligero
- Tubo de aspiración fácil de acoplar con conexión roscada segura
- El sistema de recirculación de medios permite recuperar medios no utilizados y devolverlos al frasco
- Cabezal dispensador giratorio - 360°
- Conector universal en la parte posterior de la unidad para el secado de tubos y filtros
- Válvulas reemplazables por el usuario
- Totalmente esterilizable en autoclave
- Intervalo de volumen de 0,2 l a 60 ml
Especificaciones
- Esterilizables en autoclave: Totalmente esterilizable en autoclave (121 °C, 20 mín., 1 bar/100 kPa)
- Conexión de frasco roscada: A45
- Longitud: 173 mm (5ml)
- Adaptadores para frascos incluidos: A32, A38, S40
- Peso: 388 g (5 ml)
Sector de materiales
- Pistón: Cerámica AI2O3- de pureza alta (99,7 %)
- Cilindro: Vidrio de borosilicato 3.3
- Bloque de válvulas: Halar* (ECTFE)
- Bola de válvula: Vidrio de borosilicato 3.3
- Asiento de válvula: Vidrio de borosilicato 3.3
- Muelle de válvula: Hastelloy (99,7 %)
Almacenamiento
Almacenar entre 0 ° y 40 °C
Servicio Técnico
Dos años
Especificaciones
360° Rotating Dispensing Head | |
Esterilizable en autoclave | |
Borosilicate Glass | |
Dispensing | |
0,25 ml | |
0.20% | |
4°C to 50°C | |
175 mm, (5 ml) |
Dispensador para parte superior de frascos Propenser Plus | |
Gray and White | |
De 2 a 10 ml | |
Adaptadores para frascos A32, A38, S40 | |
0.60% | |
39.2°F to 122°F | |
2 años |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13