Learn More
Cytiva Sistemas de cromatografía Protein Prep para ӒKTA ™
El filtro de jeringa Protein Prep que contiene la membrana de celulosa regenerada es la mejor opción para la filtración antes de la cromatografía con sistemas ӒKTA ™.
Marca:  Cytiva 10463033
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15841838
  • 518.00€ / paquete de 150
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Adecuado para numerosas aplicaciones en laboratorios farmacéuticos, ambientales, biotecnológicos, de alimentos/bebidas y de ensayos agrícolas
  • Sellado por calor sin el uso de pegamentos o selladores
  • Diseñado para la preparación óptima de muestras de proteínas antes de la cromatografía
  • La purificación de proteínas de alto rendimiento y el análisis preciso de proteínas dependen de que se introduzca una muestra de calidad en la columna de la cromatografía. El filtro de jeringa Protein Prep se ha diseñado específicamente para optimizar estos resultados
  • Se ha demostrado que la filtración de las muestras antes de las pruebas reduce la columna que degrada la materia particulada
  • La membrana hidrofílica hecha de celulosa regenerada presenta un bajo nivel de fijación de proteínas para la conservación de muestras
  • Certificado de lote a lote para tener bajos niveles de sustancias extraíbles que de otra manera podrían interferir con el trabajo
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Especificaciones
    0,45 μm
    150 piezas
    30 mm
    Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    Cytiva Sistemas de cromatografía Protein Prep para ӒKTA ™ > Diámetro métrico: 30 mm, tamaño del poro: 0,45 μm