Learn More
Fisherbrand™ Guía de agitador universal de PTFE, cono de longitud B europea
Se utiliza con ejes de agitador de vidrio, metal y PTFE. La guía del agitador universal es un cono de longitud 'B' para Europa e incluye un sello de PTFE/PEEK.
263.00€ - 334.00€
Specifications
Para utilizar con (equipo) | Agitadores de eje de metal, PTFE y vidrio |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Alineación del eje durante el mezclado |
Cantidad | 1 unidad |
Tipo | Guía de agitador universal de PTFE |
Product Code | Brand | Diámetro del eje (métrico) | Junta cónica estándar | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Diámetro del eje (métrico) | Junta cónica estándar | Price | Quantity & Availability | |||||
10416142
|
Fisherbrand™
005.202.7 |
6 mm | Tamaño del cono: 24/29 |
263.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10763093
|
Fisherbrand™
005.203.7 |
8 mm | Tamaño del cono: 19/26 |
263.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10678512
|
Fisherbrand™
005.205.7 |
10 mm | Tamaño del cono: 24/29 |
263.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10661153
|
Fisherbrand™
005.206.7 |
10 mm | Tamaño del cono: 29/32 |
334.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
10486322
|
Fisherbrand™
005.204.7 |
8 mm | Tamaño del cono: 24/29 |
278.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10549622
|
Fisherbrand™
005.208.7 |
12 mm | Tamaño de cono: 29/32 |
307.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10681343
|
Fisherbrand™
005.211.7 |
16 mm | Tamaño de cono: 34/35 |
325.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10640773
|
Fisherbrand™
005.201.7 |
6 mm | Tamaño del cono: 19/26 |
278.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10476702
|
Fisherbrand™
005.212.7 |
16 mm | Tamaño de cono: 45/40 |
307.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10010162
|
Fisherbrand™
005.207.7 |
10 mm | Tamaño del cono: 34/35 |
263.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10213082
|
Fisherbrand™
005.209.7 |
12 mm | Tamaño de cono: 34/35 |
307.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
Se utiliza con ejes de agitador de vidrio, metal y PTFE.La guía del agitador universal es un cono de longitud B para Europa e incluye un sello de PTFE/PEEK.
Para su uso con ejes agitadores de vidrio, metal y PTFE. El exclusivo diseño incluye una junta de compuesto de PTFE/PEEK cargado permanentemente y un rodamiento de vidrio fabricado específicamente para ofrecer solidez y fluidez de funcionamiento.- Alto nivel de resistencia química
- Antisacudida y vibración reducida
- Rendimiento con vacío (∼5 mm Hg) y presión (de 3 a 5 psi)
- Sin diseminación
- Anillo de autoliberación
- Velocidades máximas recomendadas: continua a 500 rpm, intermitente a 800 rpm
Specifications
Agitadores de eje de metal, PTFE y vidrio | |
Alineación del eje durante el mezclado | |
1 unidad | |
Guía de agitador universal de PTFE |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.