Learn More
PURUS™ Alfombrillas 60-Layer EnviroTack™ para el control de la contaminación
Exclusivas de PURUS™, las alfombrillas EnviroTack™ son los primeros productos para control de la contaminación que contienen materiales renovables de origen vegetal sin OMG y que suponen una alternativa respetuosa con el medio ambiente para eliminar la suciedad y el polvo provenientes de los zapatos y de las ruedas de los equipos.
Marca: PURUS™ PS 1836 64 W
118.75 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
Descripción
Exclusivas de PURUS™, las alfombrillas EnviroTack™ son los primeros productos para control de la contaminación que contienen materiales renovables de origen vegetal sin OMG y que suponen una alternativa respetuosa con el medio ambiente para eliminar la suciedad y el polvo provenientes de los zapatos y de las ruedas de los equipos.
- Son ecológicas, con un material patentado renovable de origen vegetal sin OMG que reduce las emisiones de CO2 durante el proceso de fabricación
- Resistentes y eficaces; ofrecen un rendimiento fiable y de alto nivel.
- Cobertura adhesiva uniforme para conseguir la máxima eficacia de cada una de las capas. Se pueden reciclar en flujos de reciclaje de plásticos convencionales o a través de la colaboración de Fisher Scientific con PURUS™ y Terra Cycle
- Las capas numeradas de perfil bajo garantizan que se retiren de una en una; también indican el número de capas restantes.
Certifications
Fabricado en instalaciones con certificación ISO 9001
Especificaciones
Fabricado en instalaciones con certificación ISO 9001 | |
Para uso en aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, industriales, así como en semiconductores y salas limpias | |
Adherencia estándar | |
Película: Adhesivo de 33 μm: 8 μm | |
Mezcla de LDPE |
45,7 x 91,4 cm (18 x 36 pulg.) | |
60 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja | |
Grosor de película: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Grosor del adhesivo: 0,3 mil/ 8 μm | |
Blanco |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
UT0215 | Certificado de conformidad | 10/03/2025 | PS 1836 64 W |
UR0317 | Certificado de conformidad | 11/04/2024 | PS 1836 64 W |
UR0227 | Certificado de conformidad | 26/02/2024 | PS 1836 64 W |
UR0123 | Certificado de conformidad | 23/11/2023 | PS 1836 64 W |
UR0073 | Certificado de conformidad | 26/10/2023 | PS 1836 64 W |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Esenciales para salas limpias
Aquipe su entorno controladoPromo Code: 24151Expires: 2025-05-02
Days
29Hours
16Minutes
22Seconds
41New Offer Ahorre hasta un 92%