Learn More
BRAND™ Bandeja de PVC para pipetas
Ayuda a mantener las pipetas organizadas. Utilizar en una encimera o en un cajón.
Marca:  BRAND™ 28305
46.65 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10622411
  • 47.85€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Construcción PVC
  • Incluye nueve divisores oblongos
  • Para utilizar con pipetas de volumen más pequeño
  • Dimensiones (An x P x Al): 355 x 300 x 45 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
9 divisores oblongos
Bandeja de pipetas
PVC
355 x 300 x 45 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BRAND™ Bandeja de PVC para pipetas > Altura: 30 mm