Learn More
Cole-Parmer PVDF Tubing
Chemical- and abrasion-resistant tubing at a low cost
Marca: Cole-Parmer 50119-25
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Resilient with good fle in., ibility. Does not contain BPA, phthalates, or PVC. Sterilize by autoclave, gamma irradiation, EtO, and chemical sterilants. USP Class VI compliant. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selectionEspecificaciones
ADCF;Non-Phthalate;RoHS;USP | |
1/16 in. | |
1/8 in. | |
50 ft. |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Cole-Parmer PVDF Tubing > 1/16 in., 1/8 in.
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido