Learn More
Placa de cristalización con boquilla Pyrex™
Fabricada con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer una excelente resistencia química y térmica. Los platos de cristalización de vidrio de borosilicato Pyrex™ con boquilla proporcionan un recurso superior para que se produzca la máxima evaporación.
Marca:  Pyrex 1471/10M
277.49 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12540436
  • 354.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 10-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Boquilla integral para exceso de líquido
  • Fabricados con vidrio borosilicatado Pyrex
  • Resistencia térmica hasta 400°C
  • Cumple con DIN 12338
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
DIN 12337
500 ml
Redondo
65 mm
Plano
Vidrio de borosilicato
Placa de cristalización
115 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Placa de cristalización con boquilla Pyrex™ > Capacidad: 500ml; Altura: 115mm