Learn More
Frascos para medios de cultivo redondos con cuello ancho de vidrio borosilicatado Pyrex™
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos y temperaturas y cumplen con las normas ISO 479. Frascos para medios de cultivo redondos con cuello ancho y hombros inclinados para una acción de vertido fluida. Las graduaciones blancas y la zona de marcado proporcionan una evaluación fácil del volumen. Impresos con código de trazabilizad del certificado de lote, descargable en la web www.scilabware.com.
65.75€ - 451.00€
Especificaciones
Color Transparente
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad ISO 4796
Closure Included No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Ver más especificaciones
Productos 11
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11333504
Ver productos accesorios Ver documentos
Pyrex
1517/01
25 ml
86.85€
paquete de 10
Fecha estimada de envío: 28-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11343504
Ver productos accesorios Ver documentos
Pyrex
1517/02
50 ml
81.50€
paquete de 10
Fecha estimada de envío: 28-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11353504
Ver productos accesorios Ver documentos
Pyrex
1517/04
100 ml
65.75€
paquete de 10
Fecha estimada de envío: 25-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15757927
Ver documentos
Pyrex
1517/05
150 ml
74.45€
paquete de 10
Fecha estimada de envío: 01-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11363504
Ver productos accesorios Ver documentos
Pyrex
1517/06
250 ml
105.00€
paquete de 10
Fecha estimada de envío: 01-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11373504
Ver productos accesorios Ver documentos
Pyrex
1517/08
500 ml
140.00€
paquete de 10
Fecha estimada de envío: 18-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11383504
Ver productos accesorios Ver documentos
Pyrex
1517/10
1000 ml
176.00€
paquete de 10
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11393504
Ver productos accesorios Ver documentos
Pyrex
1517/12
2000 ml
451.00€
paquete de 10
Fecha estimada de envío: 18-03-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15777927
Ver documentos
Pyrex
1517/14
3500 ml
149.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 01-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11303514
Ver productos accesorios Ver documentos
Pyrex
1517/16
5000 ml
281.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 18-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11313514
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Pyrex
1517/18
10.000 mL
372.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
para ver el stock
Add to basket
Description
Description
  • Frascos suministrados sin tapón ni anillo de vertido
  • Hombros inclinados para una acción de vertido suave
  • Graduaciones y zona de rotulación blancas
  • Fabricados con vidrio de borosilicato resistente a temperaturas y a productos químicos
  • Cumplen con ISO 4796
  • Impresos con código de retorno para certificado de lote descargable
  • Certificado de lote disponible para descargar desde www.scilabware.com
Specifications
Specifications
Transparente
ISO 4796
Esterilizable en autoclave
Sí
Forma redonda
Vidrio de borosilicato
No
Reusable
Ancha
Media Bottle
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.