Learn More
Pirrolidina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10163710
Pirrolidina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10163710
250 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tambor de plástico
Código de producto. 10163710
Marca: Thermo Scientific Acros 132082500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-75-1
Fórmula molecular C4H10ClN
Peso molecular (g/mol) 107.58
Número MDL MFCD00005249
Clave InChI FCLZCOCSZQNREK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimineMostrar másMostrar menos
PubChem CID 31268
ChEBI CHEBI:33135
Nombre IUPAC pirrolidina
SMILES [H+].[Cl-].C1CCNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrrolidine
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión -63.0°C
Densidad 0.8660g/mL
Punto de ebullición 86.0°C to 88.0°C
Temperatura de inflamación 3°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4421 to 1.4441
Cantidad 250 mL
Beilstein 20,4
Fieser 01,972; 02,354; 03,240; 07,309; 08,428; 13,14
Índice Merck 15,8129
Gravedad específica 0.866
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform, soluble in most organic solvents
Viscosidad 0.94 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 71.11
Porcentaje de pureza 99+%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468573 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number132081000,132080010,132080100,132082500,132080025
Número de loteA0462838 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/05/2024 Catalog Number132080050,132080010,132081000,132080100,132082500,132080025
Número de loteA0444022 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/01/2024 Catalog Number132080050,132080010,132081000,132080100,132082500,132080025
Número de loteA0458434 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2023 Catalog Number132080050,132080010,132081000,132080100,132082500,132080025
Número de loteA0432003 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/01/2023 Catalog Number132080050,132080010,132081000,132080100,132082500,132080025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyrrolidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Pirrolidina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals >