Learn More
Invitrogen™ Qubit™ 3 Fluorometer
Accurately measures DNA, RNA, and protein using the highly sensitive fluorescence-based Qubit quantitation assays
Marca:  Invitrogen™ Q33216
Código de producto. 15387293
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Requires : 500μL thin-walled PCR tubes
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
1 to 20 μL
430 to 495 nm Blue LED, 600 to 645 nm Red LED
Qubit
5.7 in. Capacitive Touchscreen
1000 Samples
10 x 5.4 x 2.2 in. (25 x 13.6 x 5.5 cm)
100/240 VAC
1 Assay Tube per Read
Fluorímetro Qubit
Fluorímetro
Cuantificación de ADN, cuantificación de ARN, cuantificación de proteínas
Temperatura ambiente
743.0 g
1 each
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ Qubit™ 3 Fluorometer > For use with Qubit Assays