Learn More
Contec™ Bastidores de recambio de fregona QuickConnect™
Incorpora un botón de conexión rápida para un acoplamiento sencillo a los mangos Contec™ QuickConnect™ de todos los tamaños y estilos. Los bastidores de recambio de fregona Contec™ QuickConnect™ están diseñados específicamente para usarse con la gama de sistemas de fregona Contec™.
Marca: Contec™ 2653SS
126.20 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
Descripción
- Ofrece la máxima flexibilidad de limpieza en entornos críticos.
- Bastidores intercambiables para sistemas de fregona Contec
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Mop Head Frame | |
14 in | |
36 cm | |
Reutilizables | |
Instalaciones de fabricación de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, u otros entornos críticos o controlados similares. | |
Acero inoxidable |
Blanco | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
Recambios de mopa | |
No |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
New Offer Ahorre hasta un 92%