Learn More
Erlenmeyer de vidrio de borosilicato Quickfit™ con toma de vidrio esmerilado Quickfit
Fabricados con vidrio de borosilicato. El matraz Erlenmeyer de vidrio Quickfit™ Jointed Ware™ Quickfit con conector de vidrio esmerilado Quickfit cumple con ISO 4797.
Marca:  Quickfit FE100/4
156.22 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12569205
  • 195.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 11-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato.El matraz Erlenmeyer de vidrio Quickfit™ Jointed Ware™ Quickfit con conector de vidrio esmerilado Quickfit cumple con ISO 4797.
  • Cumple con ISO 4797
  • Matraces cónicos on conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de la máxima calidad
  • Vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión y alta resistencia a choques térmicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ISO 4797
Vidrio de borosilicato
Toma de tierra
29/32
100 ml
100 mm
Cónicos
64 mm
Documentos
Product Information
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Erlenmeyer de vidrio de borosilicato Quickfit™ con toma de vidrio esmerilado Quickfit > Capacidad: 100 ml; Conector: 29/32