Learn More
Contec™ Toallas Quiltec™ I
Limpieza de superficies interiores, herramientas o productos. Las toallas Quiltec™ I ofrecen una capacidad de absorción extremadamente alta. Estas toallas de poliéster duraderas son perfectas para aplicaciones de sala limpia.
Marca: Contec™ LWQS0002
863.79 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Limpieza de superficies interiores, herramientas o productos.Las toallas Quiltec™ I ofrecen una capacidad de absorción extremadamente alta.Estas toallas de poliéster duraderas son perfectas para aplicaciones de sala limpia.
- Estas toallas con borde sellado ofrecen una capacidad de absorción extremadamente alta. Presentan dos capas de tejido de poliéster acolchado cortadas con láser y selladas entre sí para crear espacios donde se puede atrapar una cantidad adicional de líquido.
- La construcción mediante dos capas de poliéster acolchado crea un material de limpieza con una absorbencia excepcional —absorbe más del doble de la capacidad de un paño de una sola capa
- Contenido extremadamente bajo de partículas y fibras: ideal para la limpieza de la superficie interior de las herramientas de proceso, limpieza de productos o limpieza de general
Información de órdenes
Lavadas y envasadas en una sala limpia ISO de clase 4.
Especificaciones
Toallas Quiltec™ I | |
30 cm | |
30 cm | |
No esterilizable en autoclave | |
Un solo uso | |
Sala blanca | |
2 capas |
12 in | |
12 in | |
Poliéster | |
ISO Clase 3 y 4 | |
30 x 30 cm (12 x 12 in) | |
500/caja | |
Estéril |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
869049-0-0-1 | Certificado de conformidad | 29/09/2021 | LWQS0002 |
873561-0-0-1 | Certificado de conformidad | 01/09/2021 | LWQS0002 |
810027-0-0-1 | Certificado de conformidad | 28/07/2021 | LWQS0002 |
806705-0-0-1 | Certificado de conformidad | 28/07/2021 | LWQS0002 |
786500-0-0-1 | Certificado de conformidad | 03/05/2021 | LWQS0002 |