Learn More
STEMCELL Technologies R848
Immune modulator; Inhibits TLR7 and TLR8
149.85€ - 515.70€
Especificaciones
CAS | 144875-48-9 |
---|---|
Sinónimo | Resiquimod; S 28463 |
Fórmula molecular | C17H22N4O2 |
Pureza | ≥98% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17117421
|
STEMCELL Technologies
73782 |
10 mg |
149.85€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17160272
|
STEMCELL Technologies
73784 |
50 mg |
515.70€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- R848 is an imidazoquinoline and agonist of Toll-like receptors (TLRs) 7 and 8
- It mimics the pathogen-associated molecular patterns that activate immune cells through TLR7 and TLR8, and thereby acts as an immune-response modifier
- It demonstrates potent anti-tumor and anti-viral properties (IC50 = 4.2 μM; Seganish et al.) which appear to be mediated predominantly through the induction of cytokines, including interferon (IFN)-α and interleukin (IL)-12 due to stimulation of monocytes, macrophages, and dendritic cells (Bernstein et al.; Hattermann et al.; Nian et al.)
Especificaciones
144875-48-9 | |
Resiquimod; S 28463 | |
C17H22N4O2 | |
≥98% |