Learn More
Tenak™ Gradilla práctica para congeladores horizontales, altura de caja de 50 mm, con cajas
La gradilla práctica es adecuada para su uso con todos los modelos de congeladores horizontales.
Marca: Tenak™ TE24516B
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Gradillas con cierres de resorte montados en cada estante para asegurar las cajas de crioconservación
- Pueden usarse con la mayoría de cajas de crioconservación de altura estándar en cartón, polipropileno y policarbonato
- Mida la altura interior del congelador para elegir la gradilla adecuada
- Fabricadas en acero inoxidable
- Cajas de cartón estándar con separadores de 9 x 9 celdas
Especificaciones
Cierres de resorte | |
Acero inoxidable | |
Congeladores horizontales | |
50 mm (caja) |
Cajas (12) | |
12 | |
140 x 140 x 665 mm |
Título del producto
Tenak™ Gradilla práctica para congeladores horizontales, altura de caja de 50 mm, con cajas > Admite: 12 cajas
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido