Learn More
Thermo Scientific™ Módulos de calentamiento y agitación Reacti-Therm™
Lleve a cabo la derivatización y otras reacciones a pequeña escala de forma fiable y sencilla.
308.88€ - 3742.64€
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11567500
|
Thermo Scientific™
TS-18820 |
Sonda de temperatura remota |
308.88€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11531064
|
Thermo Scientific™
TS-18824 |
Módulo de calefacción Triple-Block |
2834.36€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11521064
|
Thermo Scientific™
TS-18823 |
Módulo de calentamiento y agitación Triple-Block |
3742.64€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11511064
|
Thermo Scientific™
TS-18822 |
Módulo de calefacción de un solo bloque |
2195.93€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11577500
|
Thermo Scientific™
TS-18821 |
Módulo de calentamiento y agitación de un solo bloque |
2860.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Lleve a cabo derivatizaciones y otras reacciones a pequeña escala de forma fácil y fiable gracias al módulo de calentamiento y agitación Thermo Scientific™ Reacti-Therm™. Este módulo tiene calentadores de bloque seco que proporcionan un calentamiento uniforme y estable entre 10 y 200 °C. El calentador/agitador Reacti-Therm está disponible en cuatro modelos: bloque único y bloque triple y con capacidad de solo calor o calor y agitación. Este versátil sistema es compatible con una amplia gama de accesorios intercambiables, para pequeñas muestras en una amplia gama de aplicaciones.
Aplicaciones ideales- Incubación y evaporación de muestras generales en una gran variedad de tamaños de tubos y viales
- Reacciones de derivación de sililación, alquilación y acilación para la preparación de muestras para GC
- Hidrólisis de proteínas y reacciones de hidrólisis por vacío para análisis de aminoácidos por HPLC
- Pantalla LED: ajuste la pantalla digital con el termómetro integrado para calibrar el valor de referencia de temperatura
- Diseño modular: alterne viales y bloques de aluminio; conecte un colector de evaporador compatible
- Cuatro modelos: tamaños de bloque triple y de bloque único con capacidad de solo calor o calor y agitación
- Opción de control de temperatura integrado mediante sonda de temperatura remota, un accesorio opcional que permite regular la temperatura de los pocillos del bloque o los viales de muestra reales
El sistema de derivatización puede combinar calentamiento, agitación y evaporación en un sistema versátil y modular que se configura fácilmente para su aplicación.
- Módulo de calentamiento/agitación Reacti-Therm
- Módulo evaporador Reacti-Vap
- Reacti-Blocks, agitadores magnéticos Reacti-Vial y viales de reacción pequeños Reacti-Vial
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.