Learn More
Thermo Scientific™ Módulos de calentamiento y agitación Reacti-Therm™
Lleve a cabo la derivatización y otras reacciones a pequeña escala de forma fiable y sencilla.
Marca: Thermo Scientific™ TS-18821
Descripción
Lleve a cabo derivatizaciones y otras reacciones a pequeña escala de forma fácil y fiable gracias al módulo de calentamiento y agitación Thermo Scientific™ Reacti-Therm™. Este módulo tiene calentadores de bloque seco que proporcionan un calentamiento uniforme y estable entre 10 y 200 °C. El calentador/agitador Reacti-Therm está disponible en cuatro modelos: bloque único y bloque triple y con capacidad de solo calor o calor y agitación. Este versátil sistema es compatible con una amplia gama de accesorios intercambiables, para pequeñas muestras en una amplia gama de aplicaciones.
Aplicaciones ideales- Incubación y evaporación de muestras generales en una gran variedad de tamaños de tubos y viales
- Reacciones de derivación de sililación, alquilación y acilación para la preparación de muestras para GC
- Hidrólisis de proteínas y reacciones de hidrólisis por vacío para análisis de aminoácidos por HPLC
Características adicionales
- Pantalla LED: ajuste la pantalla digital con el termómetro integrado para calibrar el valor de referencia de temperatura
- Diseño modular: alterne viales y bloques de aluminio; conecte un colector de evaporador compatible
- Cuatro modelos: tamaños de bloque triple y de bloque único con capacidad de solo calor o calor y agitación
- Opción de control de temperatura integrado mediante sonda de temperatura remota, un accesorio opcional que permite regular la temperatura de los pocillos del bloque o los viales de muestra reales
Completo sistema de derivatización de muestras Reacti-Therm
El sistema de derivatización puede combinar calentamiento, agitación y evaporación en un sistema versátil y modular que se configura fácilmente para su aplicación.
- Módulo de calentamiento/agitación Reacti-Therm
- Módulo evaporador Reacti-Vap
- Reacti-Blocks, agitadores magnéticos Reacti-Vial y viales de reacción pequeños Reacti-Vial
Especificaciones
Módulo de calentamiento y agitación de un solo bloque |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85%
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.