Learn More
Invitrogen™ Kit de apagado de autofluorescencia tisular ReadyProbes™
Minimiza la autofluorescencia no deseada en tejidos FFPE y congelados debido a la fijación con aldehídos, glóbulos rojos y elementos estructurales como el colágeno y la elastina
Marca: Invitrogen™ R37630
136.80 EUR hasta el 2025-03-28
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
- El kit de supresión de autofluorescencia de los tejidos ReadyProbes minimiza la autofluorescencia no deseada en FFPE y tejidos congelados debido a la fijación de aldehído, glóbulos rojos y elementos estructurales como colágeno y elastina.
- Si la señal objetivo es lo suficientemente baja, esta señal de fondo puede interferir con la interpretación de los ensayos de inmunohistoquímica (IHC), inmunocitoquímica (ICC), inmunofluorescencia (IF) e hibridación in situ (ISH).
- El kit de apagado de autofluorescencia tisular ReadyProbes minimiza la mayoría de los tipos de autofluorescencia, con la excepción de la autofluorescencia de gránulos de lipofusquina.
- El kit de apagado de autofluorescencia tisular ReadyProbes contiene tres componentes que se combinan justo antes de su uso. Combine los componentes A, B y C a una relación de 1:1:1.
- Mezcle los componentes A y B antes de agregar el componente C. La solución resultante se aplica a continuación al tejido durante entre 2 y 5 minutos a temperatura ambiente.
- Esto se hace después de los pasos de bloqueo, de anticuerpos primarios y anticuerpos secundarios, pero antes de la aplicación de cualquier contratinción como tinciones nucleares.
Especificaciones
1 Kit | |
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo | |
Reactivo de bloqueo |
Un kit que contiene 5 ml de las soluciones listas para su uso (1X) del reactivo A, B y C en tres frascos de HDPE transparentes. |
|
ReadyProbes™ |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2984241 | Certificado de análisis | 26/11/2024 | R37630 |
2978506 | Certificado de análisis | 21/11/2024 | R37630 |
2936204 | Certificado de análisis | 19/06/2024 | R37630 |
2897837 | Certificado de análisis | 09/05/2024 | R37630 |
2850250 | Certificado de análisis | 14/03/2024 | R37630 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers