Learn More
Integra Biosciences™ Baterías recargables
Utilice estas baterías con pipeteadores PIPETBOY. Las baterías recargables Integra Biosciences™ se insertan fácilmente en la parte superior del mango. Una carga es suficiente para llenar y purgar al menos 500 pipetas de 50 ml
Marca: Integra Biosciences™ 155066
Descripción
N.º de pieza 155 066Batería Li-ion, para 2 PIPETBOY acu
(instrumentos con número de serie a partir de ≥ 1350001)
N.º de pieza 153 005
9 baterías V NiMH, para PIPETBOY acu
(instrumentos con número de serie por debajo ≤ 1350000)
ADVERTENCIA: Las baterías no son compatibles
Características distintivas compatibles entre las dos generaciones PIPETBOY acu:
PIPETBOY acu 2
- Número de serie ≥ 1350001
- Indicador de batería LED.
- Inactivo/sin alimentación: Blanco
- Funcionamiento: Rojo/verde
- Número de serie ≤ 1350000
- Indicador de batería LED.
- Inactivo/sin alimentación:
- Rojo en funcionamiento: Solo rojo
Especificaciones
Iones de litio | |
PIPETBOY acu 2 | |
500 mAh |
Batería recargable | |
500 mAh |