Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ADAP1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ADAP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001271237.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 11033 |
Nombre | ADAP1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15976429
|
enQuireBio™
QP5612-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15996429
|
enQuireBio™
QP5612-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15986429
|
enQuireBio™
QP5612-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15906439
|
enQuireBio™
QP5612-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15916439
|
enQuireBio™
QP5612-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15926439
|
enQuireBio™
QP5612-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001271237.1 | |
ADAP1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of BC033747 | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
11033 | |
Research Use Only | |
ADAP1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAKERRRAVL ELLQRPGNAR CADCGAPDPD WASYTLGVFI CLSCSGIHRN IPQVSKVKSV RLDAWEEAQV EFMASHGNDA ARARFESKVP SFYYRPTPSD CQLLREQWIR AKYERQEFIY PEKQEPYSAG YREGFLWKRG RDNGQFLSRK FVLTEREGAL KYFNRNDAKE PKAVMKIEHL NATFQPAKIG HPHGLQVTYL KDNSTRNIFI YHEDGKEIVD WFNALRAARF HYLQVAFPGA SDADLVPKLS RNYLKEGYME KTGPKQTEGF RKRWFTMDDR RLMYFKDPLD AFARGEVFIG SKESGYTVLH GFPPSTQGHH WPHGITIVTP DRKFLFACET ESDQREWVAA FQKAVDRPML PQEYAVEAHF KHKP | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |